Ortosilicato de tetrametilo 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
203820250 203821000 203825000 203820025
ACRO203820250EA 33.5 EUR
ACRO203820250 ACRO203821000 ACRO203825000 ACRO203820025
Ortosilicato de tetrametilo 99%
Ortosilicato de tetrametilo
Formula: C₄H₁₂O₄Si
Pto. Ebullición: 121 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –2 °C
Densidad: 1,03 g/cm³
Pto. de inflamación: 26 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008341
Núm. CAS: 681-84-5
EINECS: 211-656-4
UN: 2606
ADR: 6.1,I
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3670 to 1.3700 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤20 APHA