Ortosilicato de tetrametilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Silicato de tetrametilo
L09716.14 L09716.22 L09716.36 L09716.C4
L09716.14EA 29.4 EUR
L09716.14 L09716.22 L09716.36 L09716.C4
Ortosilicato de tetrametilo ≥98%
Ortosilicato de tetrametilo
Purity: 98% CAS No.: 681-84-5 Molecular Formula: C4H12O4Si Formula Weight: 152.22 Flash Point: 26°(78°F) Refractive Index: 1.3680 Odour: Ether-like Melting Point: 4-5° Boiling Point: 121-122° Beilstein Reference: 1699658 UN No.: 2606 MDL No.: MFCD00008341
Formula: C₄H₁₂O₄Si
MW: 152.22 g/mol
Pto. Ebullición: 121…122 °C
Pto. de fusión: 4…5 °C
Densidad: 1.032
Pto. de inflamación: 26 °C (78 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008341
Núm. CAS: 681-84-5
EINECS: 211-656-4
UN: 2606
ADR: 6.1 I