Ortosilicato de tetrametilo para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14651.9025 8.14651.9200
8.14651.9025EA 0 EUR
8.14651.9025 8.14651.9200
Ortosilicato de tetrametilo para síntesis, Sigma-Aldrich®
Ortosilicato de tetrametilo
Formula: C₄H₁₂O₄Si
Pto. Ebullición: 121 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –2 °C
Densidad: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 26 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008341
Núm. CAS: 681-84-5
EINECS: 211-656-4
UN: 2606
ADR: 6.1 (3),I
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) Hydrolysis
Melting Point -2 °C
Molar Mass 152.22 g/mol
Boiling Point 122 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 18 hPa (20 °C)
Flash Point 26 °C
Explosion Limit 0.88 - 23.8 %(V)
Density 1.03 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 245 °C