Ortosilicato de tetrapropilo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L16644.14
L16644.22
L16644.14EA
46
EUR
L16644.14
L16644.22
Ortosilicato de tetrapropilo ≥97%
Ortosilicato de tetrapropilo
Purity: 97%
CAS No.: 682-01-9
Molecular Formula: C12H28O4Si
Formula Weight: 264.44
Flash Point: 95°(203°F)
Refractive Index: 1.4010
Boiling Point: 224-225° (94°/5mm)
Beilstein Reference: 1706115
MDL No.: MFCD00009364
Formula:
C₁₂H₂₈O₄Si Pto. Ebullición: 224…225 °C/ 94 °C (5 mmHg) Densidad: 0,916 Pto. de inflamación: 95 °C (203 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009364 Núm. CAS: 682-01-9 EINECS: 211-659-0 |