Sulfuro de plomo (II) ≥99.995% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Purity: 99.995%
CAS No.: 1314-87-0
Molecular Formula: PbS
Formula Weight: 239.25
Physical Form: Lump
Density: 7.5
Refractive Index: 3.921
Odour: Odourless
Melting Point: 1114°
Merck Reference: 14,5421
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00016280
Formula:
̍PbS Pto. Ebullición: 1344 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 1114 °C Densidad: 7,5 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016280 Núm. CAS: 1314-87-0 EINECS: 215-246-6 UN: 3077 ADR: 9,III Índice Merck: 14,5421 |