Sulfuro de plomo (II) (≥82% Pb)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
A10268.36 A10268.0E
A10268.36EA 53 EUR
A10268.36 A10268.0E
Sulfuro de plomo (II) (≥82% Pb)
Sulfuro de plomo (II)
CAS No.: 1314-87-0 Molecular Formula: PbS Formula Weight: 239.25 Refractive Index: 3.921 Odour: Odourless Melting Point: 1114° UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00016280
Formula: PbS
Pto. Ebullición: 1344 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 1114 °C
Densidad: 7,5
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016280
Núm. CAS: 1314-87-0
EINECS: 215-246-6
UN: 3077
ADR: 9,III
Índice Merck: 14,5421