Carbono disulfuro ≥99.9%, CHROMASOLV™ para HPLC, Riedel-de Haën™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
Sinónimos: Carbono sulfuro
270660-1L 270660-100ML 270660-6X1L
270660-1LEA 145 EUR
270660-1L 270660-100ML 270660-6X1L
Carbono disulfuro ≥99.9%, CHROMASOLV™ para HPLC, Riedel-de Haën™
Carbono disulfuro
  • For HPLC and organic synthesis
  • High-purity, multipurpose solvents
  • High lot-to-lot consistency
Formula: CS₂
MW: 76.14 g/mol
Pto. Ebullición: 46 °C (1.013 hPa)
Pto. de fusión: –76 °C
Densidad: 1.264 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –30 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011321
Núm. CAS: 75-15-0
EINECS: 200-843-6
UN: 1131
ADR: 3 I
Índice Merck: 13,01821
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a7fe0c906449b3b5461b1bac971c583c92c0b41c&vid=59e9028fbb4d1c2acb6f98101726e8ec520e0aa8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Identity (IR) complying
Assay (GC) Min. 99.90 %
Non-volatile matter Max. 0.0005 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.03 %
Absorbance at 750 nm Max. 0.01
Absorbance 500 nm Max. 0.01
Absorbance at 410 nm Max. 0.05
Absorbance at 403 nm Max. 0.10
Absorbance at 394 nm Max. 0.25
Absorbance at 388 nm Max. 0.50
Absorbance at 386 nm Max. 1.0
Autoignition Temperature 212 °F
Explosion Limit 50 %
Vapor Density 2.67 (vs air)