Sulfuro de estaño ≥99.5%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Tin sulphide
14051.06
14051.14
14051.06EA
162
EUR
14051.06
14051.14
Sulfuro de estaño ≥99.5%
Sulfuro de estaño
Purity: 99.5%
CAS No.: 1314-95-0
Molecular Formula: SnS
Formula Weight: 150.75
Physical Form: -4 Mesh
Density: 5.08
Appearance: Grey to black
Melting Point: 882°
Solubility: Soluble in conc. HCl, hot conc. H2SO4
Merck Reference: 14,8791
MDL No.: MFCD00011245
Polymerization catalyst
Formula:
SSn MW: 150.78 g/mol Densidad: 5.08 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011245 Núm. CAS: 1314-95-0 EINECS: 215-248-7 |