Sulfato de plomo 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Lead sulphate
387271000 387275000
ACRO387271000EA 39.5 EUR
ACRO387271000 ACRO387275000
Sulfato de plomo 99%
Sulfato de plomo
Formula: O₄PbS
Pto. de fusión: 1170 °C
Densidad: 6,0631 g/cm³ (18 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011166
Núm. CAS: 7446-14-2
EINECS: 231-198-9
UN: 3077
ADR: 9,III
Índice Merck: 12,05444
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Identification Confirmed
Elemental Analysis ≥98.5 % (AES)