Sulfato de plomo ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Lead sulphate
10730.09
10730.18
10730.09EA
83.9
EUR
10730.09
10730.18
Sulfato de plomo ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Sulfato de plomo
Purity: 99.999%
CAS No.: 7446-14-2
Molecular Formula: PbSO4
Formula Weight: 303.25
Physical Form: Crystalline
Density: 6.2
Melting Point: 1170°
Merck Reference: 14,5420
UN No.: 2291
MDL No.: MFCD00011166
Formula:
O₄PbS MW: 303.26 g/mol Pto. de fusión: 1170 °C Densidad: 6.2 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011166 Núm. CAS: 7446-14-2 EINECS: 231-198-9 UN: 2291 ADR: 6.1 III Índice Merck: 14,5420 |