Sulfato de plomo, grado reactivo
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Lead sulphate
44784.22 44784.36
44784.22EA 50.8 EUR
44784.22 44784.36
Sulfato de plomo, grado reactivo
Sulfato de plomo
CAS No.: 7446-14-2 Molecular Formula: PbSO4 Formula Weight: 303.25 Physical Form: Powder/Lump Density: 6.2 Odour: Odourless Merck Reference: 14,5420 UN No.: 2291 MDL No.: MFCD00011166
In pigments, galvanic batteries, lithography, weighting fabrics
Formula: O₄PbS
MW: 303.26 g/mol
Pto. de fusión: 1170 °C
Densidad: 6.2
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011166
Núm. CAS: 7446-14-2
EINECS: 231-198-9
UN: 2291
ADR: 6.1 III
Índice Merck: 14,5420