Estaño (II) sulfato 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Estaño sulfato, Sulfato de estaño
223661000 223665000 223660025
ACRO223661000EA 45.6 EUR
ACRO223661000 ACRO223665000 ACRO223660025
Estaño (II) sulfato 95%
Estaño (II) sulfato
Formula: O₄SSn
MW: 214.77 g/mol
Pto. de fusión: 360 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011246
Núm. CAS: 7488-55-3
EINECS: 231-302-2
Índice Merck: 12,08947
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder or crystals and/or lumps
Titration Iodimetric ≥94.0 %