Estaño (II) sulfato ≥95.5%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
|
Sinónimos:
Estaño sulfato, Sulfato de estaño
11537.30
11537.A1
11537.30EA
84.9
EUR
11537.30
11537.A1
Estaño (II) sulfato ≥95.5%
Estaño (II) sulfato
Purity: 95.5% min
CAS No.: 7488-55-3
Molecular Formula: SnSO4
Formula Weight: 214.77
Physical Form: Powder
Density: 4.15
Melting Point: 378° dec.
Solubility: Soluble in water and dilute H2SO4. Water solution hydrolyzes rapidly with precipitation of basic salt
Merck Reference: 14,8790
MDL No.: MFCD00011246
Tin plating baths
Formula:
O₄SSn MW: 214.77 g/mol Pto. de fusión: 378 °C (desc.) Densidad: 4.15 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011246 Núm. CAS: 7488-55-3 EINECS: 231-302-2 Índice Merck: 12,08947 |