Estaño (II) sulfato, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Sinónimos: Estaño sulfato, Sulfato de estaño
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.12416.0250 1.12416.1000
1.12416.0250EA 50.6 EUR
1.12416.0250 1.12416.1000
Estaño (II) sulfato, Sigma-Aldrich®
Estaño (II) sulfato
Formula: O₄SSn
MW: 214.77 g/mol
Densidad: 4.15 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00011246
Núm. CAS: 7488-55-3
EINECS: 231-302-2
Índice Merck: 12,08947
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) soluble
Molar Mass 214.77 g/mol
Bulk Density 800 kg/m3
pH 1.6 (50 g/l, H2O, 20 °C)