Viniltrietoxisilano 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Trietoxi(vinil)silano
174610250 174615000
ACRO174610250EA 21.1 EUR
ACRO174610250 ACRO174615000
Viniltrietoxisilano 97%
Viniltrietoxisilano
Formula: C₈H₁₈O₃Si
MW: 190.31 g/mol
Pto. Ebullición: 160
Densidad: 0.9 g/cm³
Pto. de inflamación: 34
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009063
Núm. CAS: 78-08-0
EINECS: 201-081-7
UN: 1993
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3970 to 1.4000 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Ash ≤1.2 % (as Na2O)
pH 5.0 to 7.0 (4 % in water)
Volatile matter ≤5 %