Viniltrietoxisilano ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B21037.0B
B21037.18
B21037.30
B21037.0BEA
194
EUR
B21037.0B
B21037.18
B21037.30
Viniltrietoxisilano ≥97%
Viniltrietoxisilano
Purity: 97%
CAS No.: 78-08-0
Molecular Formula: C8H18O3Si
Formula Weight: 190.31
Flash Point: 34°(93°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.903
Refractive Index: 1.3990
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Colourless
Odour: Fruit-like
Boiling Point: 160-161°
Beilstein Reference: 1767229
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00009063
Formula:
C₈H₁₈O₃Si Pto. Ebullición: 160…161 °C Densidad: 0,903 Pto. de inflamación: 34 °C (93 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009063 Núm. CAS: 78-08-0 EINECS: 201-081-7 ADR: 3,III |