Viniltrietoxisilano para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08276.0100 8.08276.0500
8.08276.0100EA 40 EUR
8.08276.0100 8.08276.0500
Viniltrietoxisilano para síntesis, Sigma-Aldrich®
Viniltrietoxisilano
Formula: C₈H₁₈O₃Si
Pto. Ebullición: 160 °C (1013 hPa)
Densidad: 0,91 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 34 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009063
Núm. CAS: 78-08-0
EINECS: 201-081-7
UN: 1993
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) (decomposition)
Molar Mass 190.31 g/mol
Boiling Point 156 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 7 hPa (20 °C)
Flash Point 38 °C
Refractive Index 1.3966 (25 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.53 - 15 %(V)
Density 0.91 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 265 °C