Viniltrimetoxisilano 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
216521000 216525000
ACRO216521000EA 60.9 EUR
ACRO216521000 ACRO216525000
Viniltrimetoxisilano 98%
Viniltrimetoxisilano
Formula: C₅H₁₂O₃Si
Pto. Ebullición: 123 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 0 °C
Densidad: 0,968 g/cm³
Pto. de inflamación: 23 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008605
Núm. CAS: 2768-02-7
EINECS: 220-449-8
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3915 to 1.3935 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %