Viniltrimetoxisilano ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
B21176.22 B21176.36
B21176.22EA 61.2 EUR
B21176.22 B21176.36
Viniltrimetoxisilano ≥98%
Viniltrimetoxisilano
Purity: 98% CAS No.: 2768-02-7 Molecular Formula: C5H12O3Si Formula Weight: 148.24 Flash Point: 23°(73°F) Refractive Index: 1.3920 Odour: Fruit-like Melting Point: -40° Boiling Point: 122-124° Beilstein Reference: 1099136 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00008605
Formula: C₅H₁₂O₃Si
Pto. Ebullición: 122…124 °C
Pto. de fusión: < –40 °C
Densidad: 0,970
Pto. de inflamación: 23 °C (73 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008605
Núm. CAS: 2768-02-7
EINECS: 220-449-8
ADR: 3,III