(3-(2,3-Epoxipropoxi)propil)trimetoxisilano 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: (3-Glycidyloxypropyl)trimethoxysilane, 3-Glycidoxypropyltrimethoxysilane, (3-(2,3-Epoxypropoxy)propyl)trimethoxysilane
216540050 216541000 216545000 216540025
ACRO216540050EA 33.6 EUR
ACRO216540050 ACRO216541000 ACRO216545000 ACRO216540025
(3-(2,3-Epoxipropoxi)propil)trimetoxisilano 97%
(3-(2,3-Epoxipropoxi)propil)trimetoxisilano
Formula: C₉H₂₀O₅Si
MW: 236,34 g/mol
Pto. Ebullición: 120 °C (2 mmHg)
Pto. de fusión: 0 °C
Densidad: 1,07 g/cm³
Pto. de inflamación: 122 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005144
Núm. CAS: 2530-83-8
EINECS: 219-784-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4280 to 1.4300 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Color scale ≤50 APHA