(3-(2,3-Epoxipropoxi)propil)trimetoxisilano ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: (3-Glycidyloxypropyl)trimethoxysilane, 3-Glycidoxypropyltrimethoxysilane, (3-(2,3-Epoxypropoxy)propyl)trimethoxysilane
A18431.14 A18431.36 A18431.22 AB116946.0025
A18431.14EA 39.7 EUR
A18431.14 A18431.36 A18431.22 ABCRAB116946.0025
(3-(2,3-Epoxipropoxi)propil)trimetoxisilano ≥97%
(3-(2,3-Epoxipropoxi)propil)trimetoxisilano
Purity: 97% CAS No.: 2530-83-8 Molecular Formula: C9H20O5Si Formula Weight: 236.34 Flash Point: 135°(275°F) Refractive Index: 1.4290 Odour: Odourless Melting Point: -70° Boiling Point: 119-121°/2mm Beilstein Reference: 4308125 MDL No.: MFCD00005144
Formula: C₉H₂₀O₅Si
MW: 236,34 g/mol
Pto. Ebullición: 119…121 °C (2 mmHg)
Pto. de fusión: < –70 °C
Densidad: 1,072
Pto. de inflamación: 135 °C (275 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005144
Núm. CAS: 2530-83-8
EINECS: 219-784-2