(3-(2,3-Epoxipropoxi)propil)trimetoxisilano para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41807.0100 8.41807.2500 8.41807.0500
8.41807.0100EA 80.1 EUR
8.41807.0100 8.41807.2500 8.41807.0500
(3-(2,3-Epoxipropoxi)propil)trimetoxisilano para síntesis, Sigma-Aldrich®
(3-(2,3-Epoxipropoxi)propil)trimetoxisilano
Formula: C₉H₂₀O₅Si
Pto. Ebullición: 299 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 0 °C
Densidad: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 122 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005144
Núm. CAS: 2530-83-8
EINECS: 219-784-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) immiscible,(decomposition)
Molar Mass 236.34 g/mol
Boiling Point 290 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 1.33 hPa (20 °C)
Flash Point 122 °C
Explosion Limit 0.43 %(V)
Density 1.07 g/cm3 (20 °C)
pH 6.8 (100 g/l, H2O)
Ignition Point 400 °C
Viscosity kinematic 3 mm2/s (25 °C)