Tricloro(metil)germano ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
41449.02
41449.04
41449.09
41449.02EA
71.6
EUR
41449.02
41449.04
41449.09
Tricloro(metil)germano ≥97%
Tricloro(metil)germano
Purity: 97%
CAS No.: 993-10-2
Molecular Formula: CH3Cl3Ge
Formula Weight: 193.99
Flash Point: 10°(50°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.706
Refractive Index: 1.4685
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Colourless to pale yellow
Odour: Chlorine-like
Boiling Point: 111°
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00013585
Formula:
CH₃Cl₃Ge Pto. Ebullición: 111 °C Densidad: 1,706 Pto. de inflamación: 10 °C (50 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00013585 Núm. CAS: 993-10-2 EINECS: 213-604-6 UN: 2924 ADR: 3,II |