Tricloro(metil)silano 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
127930100 127935000
ACRO127930100EA 28.3 EUR
ACRO127930100 ACRO127935000
Tricloro(metil)silano 98+%
Tricloro(metil)silano
Formula: CH₃Cl₃Si
Pto. Ebullición: 66 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –77 °C
Densidad: 1,27 g/cm³
Pto. de inflamación: –15 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000481
Núm. CAS: 75-79-6
EINECS: 200-902-6
UN: 1250
ADR: 3,II
IR: 01-2119475226-36
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4100 to 1.4120 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %