Tricloro(metil)silano ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
B23107.22
B23107.36
B23107.22EA
37.8
EUR
B23107.22
B23107.36
Tricloro(metil)silano ≥97%
Tricloro(metil)silano
Purity: 97%
CAS No.: 75-79-6
Molecular Formula: CH3Cl3Si
Formula Weight: 149.48
Flash Point: 8°(46°F)
Refractive Index: 1.4115
Odour: Pungent
Melting Point: -78°
Boiling Point: 64-66°
Beilstein Reference: 1361381
UN No.: 1250
MDL No.: MFCD00000481
Formula:
CH₃Cl₃Si Pto. Ebullición: 64…66 °C Pto. de fusión: –78 °C Densidad: 1,270 Pto. de inflamación: 8 °C (46 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000481 Núm. CAS: 75-79-6 EINECS: 200-902-6 UN: 1250 ADR: 3,II IR: 01-2119475226-36 |