Tricloro(metil)silano para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08255.0250 8.08255.1000
8.08255.0250EA 37.1 EUR
8.08255.0250 8.08255.1000
Tricloro(metil)silano para síntesis, Sigma-Aldrich®
Tricloro(metil)silano
Formula: CH₃Cl₃Si
Pto. Ebullición: 66 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –90 °C
Densidad: 1,27 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 1 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000481
Núm. CAS: 75-79-6
EINECS: 200-902-6
UN: 1250
ADR: 3 (8),II
IR: 01-2119475226-36
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point -90 °C
Molar Mass 149.47 g/mol
Boiling Point 66 °C
Vapor Pressure 189 hPa (20 °C)
Flash Point -1 °C
Refractive Index 1.411 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 5.5 - 10.4 %(V)
Density 1.27 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) acidic,Hydrolysis
Ignition Point 500 °C