(3-Cloropropil)trimetoxisilano 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Trimetoxi(3-cloropropil)silano
137280250 137281000 137285000
ACRO137280250EA 30.7 EUR
ACRO137280250 ACRO137281000 ACRO137285000
(3-Cloropropil)trimetoxisilano 98+%
(3-Cloropropil)trimetoxisilano
Formula: ClH₂CCH₂CH₂Si(OCH₃)₃
Pto. Ebullición: 195…196 °C (750 mmHg)
Pto. de fusión: -50 °C
Densidad: 1,07 g/cm³
Pto. de inflamación: 78 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000997
Núm. CAS: 2530-87-2
EINECS: 219-787-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4190 to 1.4210 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Specific optical rotation +16° to +20° (20°C, 589 nm) (c=5% in Methanol)