(3-Cloropropil)trimetoxisilano ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Trimetoxi(3-cloropropil)silano
B22517.22 B22517.36
B22517.22EA 44 EUR
B22517.22 B22517.36
(3-Cloropropil)trimetoxisilano ≥97%
(3-Cloropropil)trimetoxisilano
Purity: 97% CAS No.: 2530-87-2 Molecular Formula: ClCH2CH2CH2Si(OCH3)3 Formula Weight: 198.72 Flash Point: 78°(172°F) Refractive Index: 1.4200 Odour: Recognizable Melting Point: -50° Boiling Point: 195-197° Beilstein Reference: 969627 MDL No.: MFCD00000997
Formula: ClH₂CCH₂CH₂Si(OCH₃)₃
MW: 198,72 g/mol
Pto. Ebullición: 195…197 °C
Pto. de fusión: –50 °C
Densidad: 1,077
Pto. de inflamación: 78 °C (172 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000997
Núm. CAS: 2530-87-2
EINECS: 219-787-9