3-(Trietoxisilil)propiononitrilo ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Triethoxy(2-cyanoethyl)silane, 3-(Triethoxysilyl)propiononitrile, 3-(Triethoxysilyl)propionitrile
L03543.14
L03543.22
L03543.14EA
53.3
EUR
L03543.14
L03543.22
3-(Trietoxisilil)propiononitrilo ≥97%
3-(Trietoxisilil)propiononitrilo
Purity: 97%
CAS No.: 919-31-3
Molecular Formula: NCCH2CH2Si(OCH2CH3)3
Formula Weight: 217.34
Flash Point: 100°(212°F)
Refractive Index: 1.4130
Boiling Point: 224-225°
Beilstein Reference: 1776392
MDL No.: MFCD00019851
Formula:
NCCH₂CH₂Si(OCH₂CH₃)₃ MW: 217,34 g/mol Pto. Ebullición: 224…225 °C Densidad: 0,980 Pto. de inflamación: 100 °C (212 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00019851 Núm. CAS: 919-31-3 EINECS: 213-050-5 |