(3-Aminopropil)trietoxisilano 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Trietoxi(3-aminopropil)silano, 3-(Trietoxisilil)propilamina
A10668.36 A10668.0E A10668.22
A10668.36EA 180 EUR
A10668.36 A10668.0E A10668.22
(3-Aminopropil)trietoxisilano 98%
(3-Aminopropil)trietoxisilano
Purity: 98% CAS No.: 919-30-2 Molecular Formula: C9H23NO3Si Formula Weight: 221.37 Flash Point: 104°(219°F) Refractive Index: 1.4210 Odour: Amine-like pH: 11 Boiling Point: 217° Beilstein Reference: 1754988 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00008207
Formula: H₂NCH₂CH₂CH₂Si(OCH₂CH₃)₃
MW: 221,37 g/mol
Pto. Ebullición: 217 °C
Pto. de fusión: < –70 °C
Densidad: 0,948
Pto. de inflamación: 104 °C (219 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008207
Núm. CAS: 919-30-2
EINECS: 213-048-4
ADR: 8,II