(3-Aminopropil)trietoxisilano para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Trietoxi(3-aminopropil)silano, 3-(Trietoxisilil)propilamina
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21619.0100 8.21619.0500 8.21619.0050
8.21619.0100EA 67.3 EUR
8.21619.0100 8.21619.0500 8.21619.0050
(3-Aminopropil)trietoxisilano para síntesis, Sigma-Aldrich®
(3-Aminopropil)trietoxisilano
Formula: H₂NCH₂CH₂CH₂Si(OCH₂CH₃)₃
MW: 221,37 g/mol
Pto. Ebullición: 217 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: < –70 °C
Densidad: 0,95 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 104 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008207
Núm. CAS: 919-30-2
EINECS: 213-048-4
UN: 3267
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Molar Mass 221.37 g/mol
Synonyms 3-Aminopropyltriethoxysilane
Chemical Formula (C2H5O)3Si(CH2)3NH2