(3-Aminopropil)trimetoxisilano 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Trimetoxi(3-aminopropil)silano, 3-(Trimetoxisilil)propilamina
313251000 313250025 313255000
ACRO313251000EA 66.8 EUR
ACRO313251000 ACRO313250025 ACRO313255000
(3-Aminopropil)trimetoxisilano 95%
(3-Aminopropil)trimetoxisilano
Formula: H₂NCH₂CH₂CH₂Si(OCH₃)₃
Pto. Ebullición: 194 °C (760 mmHg)
Densidad: 1,01 g/cm³
Pto. de inflamación: 92 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008206
Núm. CAS: 13822-56-5
EINECS: 237-511-5
UN: 3267
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4220 to 1.4250 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %