(3-Aminopropil)trimetoxisilano 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
3-(Trimethoxysilyl)propylamine, 3-(Trimethoxysilyl)propan-1-amine, Trimethoxy(3-aminopropyl)silane, 3-Aminopropyltrimethoxysilane
A11284.0E
A11284.22
A11284.36
A11284.0EEA
876
EUR
A11284.0E
A11284.22
A11284.36
(3-Aminopropil)trimetoxisilano 97%
(3-Aminopropyl)trimethoxysilane
Purity: 97%
CAS No.: 13822-56-5
Molecular Formula: C6H17NO3Si
Formula Weight: 179.29
Flash Point: 90°(194°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.02
Refractive Index: 1.4240
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Appearance: Colourless
Odour: Amine-like
Boiling Point: 194°
Beilstein Reference: 2038118
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00008206
Formula:
H₂NCH₂CH₂CH₂Si(OCH₃)₃ MW: 179,29 g/mol Pto. Ebullición: 194 °C Densidad: 1,02 Pto. de inflamación: 90 °C (194 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008206 Núm. CAS: 13822-56-5 EINECS: 237-511-5 ADR: 8,III |