N-(3-(Trimetoxisilil)propil)etilenodiamina 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-(2-Aminoethylamino)propyltrimethoxysilane, N-(2-Aminoethyl)-3-aminopropyltrimethoxysilane, N-[3-(Trimethoxysilyl)propyl]ethylenediamine
216531000 216535000
ACRO216531000EA 58.3 EUR
ACRO216531000 ACRO216535000
N-(3-(Trimetoxisilil)propil)etilenodiamina 97%
N-(3-(Trimetoxisilil)propil)etilenodiamina
Formula: H₂NCH₂CH₂NHCH₂CH₂CH₂Si(OCH₃)₃
Pto. Ebullición: 261…263 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: ∼ 0 °C
Densidad: 1,03 g/cm³
Pto. de inflamación: 136 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008173
Núm. CAS: 1760-24-3
EINECS: 217-164-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4425 to 1.4445 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %