N-(3-(Trimetoxisilil)propil)etilenodiamina tech. 90%, grado técnico
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
3-(2-Aminoethylamino)propyltrimethoxysilane, N-(2-Aminoethyl)-3-aminopropyltrimethoxysilane, N-[3-(Trimethoxysilyl)propyl]ethylenediamine
A16981.0B
A16981.18
A16981.30
A16981.0BEA
221
EUR
A16981.0B
A16981.18
A16981.30
N-(3-(Trimetoxisilil)propil)etilenodiamina tech. 90%, grado técnico
N-(3-(Trimetoxisilil)propil)etilenodiamina
Purity: 90%
CAS No.: 1760-24-3
Molecular Formula: (CH3O)3Si(CH2)3NHCH2CH2NH2
Formula Weight: 222.36
Flash Point: 136°(276°F)
Refractive Index: 1.4420
Boiling Point: 261-263°
Beilstein Reference: 636230
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00008173
Formula:
H₂NCH₂CH₂NHCH₂CH₂CH₂Si(OCH₃)₃ Pto. Ebullición: 261…263 °C Pto. de fusión: ∼ 0 °C Densidad: 1,010 Pto. de inflamación: 136 °C (276 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008173 Núm. CAS: 1760-24-3 EINECS: 217-164-6 UN: 2735 ADR: 8,III |