N-(3-(Trimetoxisilil)propil)etilenodiamina 96%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
L14043.14
L14043.22
L14043.36
L14043.14EA
35.1
EUR
L14043.14
L14043.22
L14043.36
N-(3-(Trimetoxisilil)propil)etilenodiamina 96%
N-(3-(Trimetoxisilil)propil)etilenodiamina
Purity: 96%
CAS No.: 1760-24-3
Molecular Formula: (CH3O)3Si(CH2)3NHCH2CH2NH2
Formula Weight: 222.36
Flash Point: 136°(276°F)
Refractive Index: 1.4435
Odour: Ammonia-like
Boiling Point: 261-263°
Beilstein Reference: 636230
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00008173
Formula:
H₂NCH₂CH₂NHCH₂CH₂CH₂Si(OCH₃)₃ MW: 222,36 g/mol Pto. Ebullición: 261…263 °C Pto. de fusión: ∼ 0 °C Densidad: 1,010 Pto. de inflamación: 136 °C (276 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008173 Núm. CAS: 1760-24-3 EINECS: 217-164-6 ADR: 8,III |