N-(3-(Trimetoxisilil)propil)etilenodiamina para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: 3-(2-Aminoethylamino)propyltrimethoxysilane, N-(2-Aminoethyl)-3-aminopropyltrimethoxysilane, N-[3-(Trimethoxysilyl)propyl]ethylenediamine
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.19172.0100 8.19172.0500 8.19172.0025
8.19172.0100EA 60.6 EUR
8.19172.0100 8.19172.0500 8.19172.0025
N-(3-(Trimetoxisilil)propil)etilenodiamina para síntesis, Sigma-Aldrich®
N-(3-(Trimetoxisilil)propil)etilenodiamina
Formula: H₂NCH₂CH₂NHCH₂CH₂CH₂Si(OCH₃)₃
Pto. Ebullición: 261…263 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: ∼ 0 °C
Densidad: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 136 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008173
Núm. CAS: 1760-24-3
EINECS: 217-164-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) insoluble,Hydrolysis
Molar Mass 222.36 g/mol
Boiling Point 261 - 263 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.5 hPa (20 °C)
Flash Point 136 °C
Density 1.02 g/cm3 (20 °C)
pH 10 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 300 °C
Hill Formula C8H22N2O3Si