(3-(Metilamino)propil)trimetoxisilano 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Trimetoxi(3-(metilamino)propil)silano, N-Metil-3-(trimetoxisilil)propilamina, (3-Metilaminopropil)trimetoxisilano
L16541.14
L16541.22
L16541.14EA
121
EUR
L16541.14
L16541.22
(3-(Metilamino)propil)trimetoxisilano 95%
(3-(Metilamino)propil)trimetoxisilano
Purity: 95%
CAS No.: 3069-25-8
Molecular Formula: CH3NH(CH2)3Si(OCH3)3
Formula Weight: 193.32
Flash Point: 82°(179°F)
Refractive Index: 1.4190
Boiling Point: 106°/30mm
Beilstein Reference: 2072720
MDL No.: MFCD00048021
Formula:
H₃CNHCH₂CH₂CH₂Si(OCH₃)₃ Pto. Ebullición: 106 °C (30 mmHg) Densidad: 0,978 Pto. de inflamación: 82 °C (179 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00048021 Núm. CAS: 3069-25-8 EINECS: 221-334-5 |