Isobutiltrimetoxisilano ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
B21048.22EA
68
EUR
B21048.22
B21048.36
B21048.14
Isobutiltrimetoxisilano ≥97%
Isobutiltrimetoxisilano
Formula:
(H₃C)₂HCSi(OCH₃)₃ MW: 178,3 g/mol Pto. Ebullición: 154…157 °C Densidad: 0,930 Pto. de inflamación: 43 °C (109 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00051589 Núm. CAS: 18395-30-7 EINECS: 242-272-5 ADR: 3,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...