Deciltrietoxisilano ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
L16965.14 L16965.22
L16965.14EA 104 EUR
L16965.14 L16965.22
Deciltrietoxisilano ≥98%
Deciltrietoxisilano
Purity: 98% CAS No.: 2943-73-9 Molecular Formula: C16H36O3Si Formula Weight: 304.55 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4220 Boiling Point: 150°/8mm Beilstein Reference: 2413155 MDL No.: MFCD00069132
Formula: C₁₆H₃₆O₃Si
Pto. Ebullición: 150 °C (8 mmHg)
Densidad: 0,879
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00069132
Núm. CAS: 2943-73-9
EINECS: 220-940-7