Deciltrimetoxisilano ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
L16966.14
L16966.22
AB171953.0025
L16966.14EA
54.7
EUR
L16966.14
L16966.22
ABCRAB171953.0025
Deciltrimetoxisilano ≥98%
Deciltrimetoxisilano
Purity: 98%
CAS No.: 5575-48-4
Molecular Formula: CH3(CH2)9Si(OCH3)3
Formula Weight: 262.47
Flash Point: 117°(242°F)
Refractive Index: 1.4220
Melting Point: -37°
Boiling Point: 102-106°/3.5mm
Beilstein Reference: 8625082
MDL No.: MFCD00069135
Formula:
C₁₃H₃₀O₃Si Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00069135 Núm. CAS: 5575-48-4 |