Dodeciltrietoxisilano 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Triethoxy(dodecyl)silane
L17293.22 L17293.14
L17293.22EA 333 EUR
L17293.22 L17293.14
Dodeciltrietoxisilano 95%
Dodeciltrietoxisilano
Purity: 95% CAS No.: 18536-91-9 Molecular Formula: C18H40O3Si Formula Weight: 332.60 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4330 Boiling Point: 152-153°/3mm Beilstein Reference: 2414223 MDL No.: MFCD00048437
Formula: C₁₈H₄₀O₃Si
MW: 332.6 g/mol
Pto. Ebullición: 152…153 °C (3 mmHg)
Densidad: 0.890
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00048437
Núm. CAS: 18536-91-9
EINECS: 242-409-9