Dodeciltrimetoxisilano 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Purity: 95%
CAS No.: 3069-21-4
Molecular Formula: CH3(CH2)11Si(OCH3)3
Formula Weight: 290.52
Flash Point: 108°(226°F)
Refractive Index: 1.4274
Melting Point: -40°
Boiling Point: 125°/1.8mm
Beilstein Reference: 2356323
MDL No.: MFCD00069148
Formula:
C₁₅H₃₄O₃Si Pto. Ebullición: 125 °C (1,8 mmHg) Pto. de fusión: –40 °C Densidad: 0,890 Pto. de inflamación: 108 °C (226 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00069148 Núm. CAS: 3069-21-4 EINECS: 221-332-4 |