Etiltrietoxisilano 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L16495.AC
L16495.AE
L16495.ACEA
51.5
EUR
L16495.AC
L16495.AE
Etiltrietoxisilano 96%
Etiltrietoxisilano
Purity: 96%
CAS No.: 78-07-9
Molecular Formula: (CH3CH2O)2SiCH2CH3
Formula Weight: 192.33
Flash Point: 40°(104°F)
Refractive Index: 1.3920
Melting Point: -78°
Boiling Point: 158-159°
Beilstein Reference: 1362028
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00026754
Formula:
C₈H₂₀O₃Si Pto. Ebullición: 158…159 °C Pto. de fusión: –78 °C Densidad: 0,896 Pto. de inflamación: 40 °C (104 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00026754 Núm. CAS: 78-07-9 EINECS: 201-080-1 ADR: 3,III |