Etiltrimetoxisilano ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B22752.14
B22752.22
AB133292.0100
B22752.14EA
28.6
EUR
B22752.14
B22752.22
ABCRAB133292.0100
Etiltrimetoxisilano ≥97%
Etiltrimetoxisilano
Purity: 97%
CAS No.: 5314-55-6
Molecular Formula: (CH3O)3SiCH2CH3
Formula Weight: 150.25
Flash Point: 27°(81°F)
Refractive Index: 1.3840
Boiling Point: 123-124°
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00051541
Formula:
C₅H₁₄O₃Si Pto. Ebullición: 123…124 °C Densidad: 0,940 Pto. de inflamación: 27 °C (81 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00051541 Núm. CAS: 5314-55-6 EINECS: 226-272-9 ADR: 3,III |