Hexiltrietoxisilano ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Triethoxy(hexyl)silane
L16521.14
L16521.22
L16521.14EA
48.7
EUR
L16521.14
L16521.22
Hexiltrietoxisilano ≥97%
Hexiltrietoxisilano
Purity: 97%
CAS No.: 18166-37-5
Molecular Formula: C12H28O3Si
Formula Weight: 248.44
Flash Point: 95°(203°F)
Boiling Point: 115°/18mm
MDL No.: MFCD00087744
Formula:
C₁₂H₂₈O₃Si MW: 248.44 g/mol Pto. Ebullición: 115 °C (18 mmHg) Densidad: 0.860 Pto. de inflamación: 95 °C (203 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00087744 Núm. CAS: 18166-37-5 |