Metiltrietoxisilano ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
L04059.AK L04059.AU L04059.PG
L04059.AKEA 54.7 EUR
L04059.AK L04059.AU L04059.PG
Metiltrietoxisilano ≥98%
Metiltrietoxisilano
Purity: 98% CAS No.: 2031-67-6 Molecular Formula: C7H18O3Si Formula Weight: 178.30 Flash Point: 23°(73°F) Refractive Index: 1.3835 Odour: Mild Melting Point: -50° Boiling Point: 141-143° Beilstein Reference: 1742453 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00009066
Formula: C₇H₁₈O₃Si
Pto. Ebullición: 141…143 °C
Pto. de fusión: < –50 °C
Densidad: 0,897
Pto. de inflamación: 23 °C (73 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009066
Núm. CAS: 2031-67-6
EINECS: 217-983-9
ADR: 3,III