Metiltrimetoxisilano 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Trimetoxi(metil)silano
250540050
250542500
250540010
ACRO250540050EA
26.5
EUR
ACRO250540050
ACRO250542500
ACRO250540010
Metiltrimetoxisilano 97%
Metiltrimetoxisilano
Formula:
C₄H₁₂O₃Si MW: 136,22 g/mol Pto. Ebullición: 102 °C (760 mmHg) Pto. de fusión: –50 °C Densidad: 0,95 g/cm³ Pto. de inflamación: 11 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008342 Núm. CAS: 1185-55-3 EINECS: 214-685-0 UN: 1993 ADR: 3,II |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3695 to 1.3715 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...