Octadeciltrietoxisilano 98% (n-isomer ≥ 85%)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Triethoxy(octadecyl)silane
L06366.09
L06366.18
L06366.09EA
46.9
EUR
L06366.09
L06366.18
Octadeciltrietoxisilano 98% (n-isomer ≥ 85%)
Octadeciltrietoxisilano
Purity: 98%
CAS No.: 7399-00-0
Molecular Formula: CH3(CH2)17Si(OCH2CH3)3
Formula Weight: 416.77
Flash Point: 195°(383°F)
Refractive Index: 1.4380
Boiling Point: 165-169°/0.2mm
Beilstein Reference: 7025163
MDL No.: MFCD00039875
Formula:
C₂₄H₅₂O₃Si MW: 416.76 g/mol Pto. Ebullición: 165…169 °C (0.2 mmHg) Densidad: 0.870 Pto. de inflamación: 195 °C (383 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00039875 Núm. CAS: 7399-00-0 EINECS: 230-995-9 |