Octadeciltrimetoxisilano 90% tech.
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Trimetoxi(octadecil)silano
313600250 313601000
ACRO313600250EA 106 EUR
ACRO313600250 ACRO313601000
Octadeciltrimetoxisilano 90% tech.
Octadeciltrimetoxisilano
Formula: C₂₁H₄₆O₃Si
MW: 374.68 g/mol
Pto. Ebullición: 170 °C (.1 mmHg)
Pto. de fusión: 13…17 °C
Densidad: 0.88 g/cm³
Pto. de inflamación: 139 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00043060
Núm. CAS: 3069-42-9
EINECS: 221-339-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear to slightly hazy colorless to light yellow Liquid (May develop some turbidity or precipitate. May partially crystallize)
Infrared spectrum Conforms
GC ≥88 % Total octadecyltrimethoxysilanes